3-Pyridyloxyacetic acid 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD183882-1GEA
190
EUR
BLDPBD183882-1G
BLDPBD183882-5G
BLDPBD183882-100MG
BLDPBD183882-250MG
3-Pyridyloxyacetic acid 98%
3-Pyridyloxyacetic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₇H₇NO₃ MW: 153,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039772 Núm. CAS: 86649-57-2 |