4'-Hydroxyheptanophenone 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD18351-100GEA
29
EUR
BLDPBD18351-100G
BLDPBD18351-25G
BLDPBD18351-1000G
BLDPBD18351-500G
BLDPBD18351-0.025G
BLDPBD18351-10G
4'-Hydroxyheptanophenone 98%
4'-Hydroxyheptanophenone
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₃H₁₈O₂ MW: 206,2800 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191523 Núm. CAS: 14392-72-4 |