2,4,5-Trifluoroiodobenzene 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD183333-25GEA
76
EUR
BLDPBD183333-25G
BLDPBD183333-100G
BLDPBD183333-10G
BLDPBD183333-5G
BLDPBD183333-1G
2,4,5-Trifluoroiodobenzene 97%
2,4,5-Trifluoroiodobenzene
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₆H₂F₃I MW: 257,98 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04973898 Núm. CAS: 17533-08-3 |