2-Acetylamino-5-bromo-4-methylpyridine 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD18310-5GEA
138
EUR
BLDPBD18310-5G
BLDPBD18310-250MG
BLDPBD18310-25G
BLDPBD18310-0.025G
BLDPBD18310-1G
2-Acetylamino-5-bromo-4-methylpyridine 98%
2-Acetylamino-5-bromo-4-methylpyridine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₉BrN₂O MW: 229,0700 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06798092 Núm. CAS: 142404-82-8 |