1-Amino-4-bromoisoquinoline 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD182498-5GEA
118
EUR
BLDPBD182498-5G
BLDPBD182498-10G
BLDPBD182498-250MG
BLDPBD182498-0.025
BLDPBD182498-25G
BLDPBD182498-1G
1-Amino-4-bromoisoquinoline 97%
1-Amino-4-bromoisoquinoline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₉H₇BrN₂ MW: 223,0693 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05155261 Núm. CAS: 55270-27-4 |