2,6-Diamino-9,10-anthraquinone 98%
|
|
BLDPBD17998-100GEA
80
EUR
BLDPBD17998-100G
BLDPBD17998-10G
BLDPBD17998-25G
2,6-Diamino-9,10-anthraquinone 98%
2,6-Diamino-9,10-anthraquinone
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₁₄H₁₀N₂O₂ MW: 238,2414 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001234 Núm. CAS: 131-14-6 |