2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-spirobifluorene 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD17926-1GEA
9
EUR
BLDPBD17926-1G
BLDPBD17926-25G
BLDPBD17926-5G
BLDPBD17926-10G
BLDPBD17926-100G
2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-spirobifluorene 98%
2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-spirobifluorene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₂₅H₁₂Br₄ MW: 631,9800 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08704220 Núm. CAS: 128055-74-3 |