Methyl 6-cyanonicotinate 97%
|
|
BLDPBD174329-100MGEA
18
EUR
BLDPBD174329-100MG
BLDPBD174329-250MG
BLDPBD174329-1G
Methyl 6-cyanonicotinate 97%
Methyl 6-cyanonicotinate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,145 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09927471 Núm. CAS: 89809-65-4 |