tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate 98%
|
|
BLDPBD173930-1GEA
168
EUR
BLDPBD173930-1G
BLDPBD173930-250MG
BLDPBD173930-5G
BLDPBD173930-100MG
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate 98%
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₄H₁₇NO₃ MW: 247,29 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12408236 Núm. CAS: 879887-32-8 |