1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 98%
|
|
BLDPBD17084-10GEA
13
EUR
BLDPBD17084-10G
BLDPBD17084-0.025G
BLDPBD17084-25G
BLDPBD17084-500G
BLDPBD17084-100G
BLDPBD17084-5G
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 98%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₅H₁₅N MW: 209,29 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082627 Núm. CAS: 41532-84-7 |