Methyl-2-benzoylbenzoate 98%
|
|
BLDPBD17079-25GEA
7
EUR
BLDPBD17079-25G
BLDPBD17079-100G
BLDPBD17079-500G
BLDPBD17079-0.5G
BLDPBD17079-1G
BLDPBD17079-1000G
Methyl-2-benzoylbenzoate 98%
Methyl-2-benzoylbenzoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₅H₁₂O₃ MW: 240,2540 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017187 Núm. CAS: 606-28-0 |