2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD17071-100GEA 40 EUR
BLDPBD17071-100G BLDPBD17071-1000G BLDPBD17071-1G BLDPBD17071-25G BLDPBD17071-500G BLDPBD17071-10G
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone 98%
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₁₄H₁₂O₆S
MW: 308,3065 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024962
Núm. CAS: 4065-45-6