3,4-Dihydroxybenzophenone 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD17062-5GEA 14 EUR
BLDPBD17062-5G BLDPBD17062-100G BLDPBD17062-25G BLDPBD17062-10G
3,4-Dihydroxybenzophenone 98%
3,4-Dihydroxybenzophenone
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,2200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00477203
Núm. CAS: 10425-11-3