Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate 95+%
BLDPBD168073-250MGEA 29 EUR
BLDPBD168073-250MG BLDPBD168073-5G BLDPBD168073-100MG BLDPBD168073-1G
Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate 95+%
Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₉H₇IN₂O₂
MW: 302,0686 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07781588
Núm. CAS: 885521-54-0