2-Bromo-6-methoxyaniline 97%
|
|
BLDPBD167982-5GEA
142
EUR
BLDPBD167982-5G
BLDPBD167982-250MG
BLDPBD167982-10G
BLDPBD167982-1G
BLDPBD167982-25G
2-Bromo-6-methoxyaniline 97%
2-Bromo-6-methoxyaniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₇H₈BrNO MW: 202,0500 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08741448 Núm. CAS: 5473-01-8 |