1H-Indazole-4-boronic acid 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD167747-1GEA
50
EUR
BLDPBD167747-1G
BLDPBD167747-25G
BLDPBD167747-5G
BLDPBD167747-250MG
1H-Indazole-4-boronic acid 97%
1H-Indazole-4-boronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formula:
C₇H₇BN₂O₂ MW: 161,9500 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD09878901 Núm. CAS: 1023595-17-6 |