6-Bromo-2-chloro-3-ethylquinoline 98+%
|
|
BLDPBD167658-250MGEA
82
EUR
BLDPBD167658-250MG
BLDPBD167658-100MG
BLDPBD167658-1G
6-Bromo-2-chloro-3-ethylquinoline 98+%
6-Bromo-2-chloro-3-ethylquinoline
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₁H₉BrClN MW: 270,553 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09029946 Núm. CAS: 409346-70-9 |