[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD1672-5GEA 46 EUR
BLDPBD1672-5G BLDPBD1672-1G BLDPBD1672-25G BLDPBD1672-100G
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide 98%
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula: C₂₄H₂₆BrO₂P
MW: 457,36 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012000
Núm. CAS: 69891-92-5