(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid 97%
|
|
BLDPBD167180-10GEA
396
EUR
BLDPBD167180-10G
BLDPBD167180-25G
BLDPBD167180-5G
BLDPBD167180-250MG
BLDPBD167180-1G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid 97%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₁H₁₇NO₅ MW: 243,26 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01861764 Núm. CAS: 198646-60-5 |