6-Quinolineboronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD165775-25GEA 593 EUR
BLDPBD165775-25G BLDPBD165775-5G BLDPBD165775-1G BLDPBD165775-250MG
6-Quinolineboronic acid pinacol ester 98%
6-Quinolineboronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₁₅H₁₈BNO₂
MW: 255,1199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06411327
Núm. CAS: 406463-06-7