5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid 98%
BLDPBD165409-250MGEA 7 EUR
BLDPBD165409-250MG BLDPBD165409-10G BLDPBD165409-100G BLDPBD165409-5G BLDPBD165409-25G BLDPBD165409-1G
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid 98%
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₇H₆BFO₃
MW: 167,9300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09953731
Núm. CAS: 1256355-30-2