1H-Indazole-5-carboxylic acid 98%
BLDPBD165362-1GEA 11 EUR
BLDPBD165362-1G BLDPBD165362-25G BLDPBD165362-250MG BLDPBD165362-5G BLDPBD165362-10G
1H-Indazole-5-carboxylic acid 98%
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06804570
Núm. CAS: 61700-61-6