4-Cyano-4'-propylbiphenyl 98%
|
|
BLDPBD16328-1GEA
6
EUR
BLDPBD16328-1G
BLDPBD16328-25G
BLDPBD16328-5G
BLDPBD16328-100G
4-Cyano-4'-propylbiphenyl 98%
4-Cyano-4'-propylbiphenyl
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₆H₁₅N MW: 221,2970 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00505987 Núm. CAS: 58743-76-3 |