α-Bromo-5-chloro-2-nitrotoluene 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD162876-1GEA 18 EUR
BLDPBD162876-1G BLDPBD162876-10G BLDPBD162876-25G BLDPBD162876-5G
α-Bromo-5-chloro-2-nitrotoluene 98%
α-Bromo-5-chloro-2-nitrotoluene
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,4771 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11848697
Núm. CAS: 31577-25-0