2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD161613-250MGEA
17
EUR
BLDPBD161613-250MG
BLDPBD161613-1G
BLDPBD161613-5G
2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid 97%
2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₈H₉BClFO₃ MW: 218,4200 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09800880 Núm. CAS: 957120-93-3 |