Methyl-4-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD161385-250MGEA
6
EUR
BLDPBD161385-250MG
BLDPBD161385-5G
BLDPBD161385-1G
BLDPBD161385-25G
BLDPBD161385-10G
Methyl-4-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl-4-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₉H₆BrF₃O₂ MW: 283,0420 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD10566409 Núm. CAS: 107317-58-8 |