Ethyl-4-amino-3-fluorobenzoate 97%
|
|
BLDPBD161349-5GEA
41
EUR
BLDPBD161349-5G
BLDPBD161349-1G
BLDPBD161349-250MG
BLDPBD161349-100MG
BLDPBD161349-25G
BLDPBD161349-10G
Ethyl-4-amino-3-fluorobenzoate 97%
Ethyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₉H₁₀FNO₂ MW: 183,1796 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07782043 Núm. CAS: 73792-12-8 |