1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene 98%
|
|
BLDPBD161308-25GEA
1098
EUR
BLDPBD161308-25G
BLDPBD161308-5G
BLDPBD161308-10G
BLDPBD161308-1G
BLDPBD161308-250MG
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₆H₂BrF₂NO₂ MW: 237,9900 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09839215 Núm. CAS: 1003708-24-4 |