Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate 96%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD161272-100GEA 174 EUR
BLDPBD161272-100G BLDPBD161272-10G BLDPBD161272-25G BLDPBD161272-1G BLDPBD161272-500G BLDPBD161272-5G
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate 96%
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₈H₆BrIO₂
MW: 340,9400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144771
Núm. CAS: 181765-86-6