2-Fluoro-m-anisidine 98%
BLDPBD161264-250MGEA 31 EUR
BLDPBD161264-250MG BLDPBD161264-5G BLDPBD161264-1G BLDPBD161264-10G BLDPBD161264-100MG BLDPBD161264-25G
2-Fluoro-m-anisidine 98%
2-Fluoro-m-anisidine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141,1400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11042216
Núm. CAS: 801282-00-8