5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD161256-25GEA 38 EUR
BLDPBD161256-25G BLDPBD161256-500G BLDPBD161256-5G BLDPBD161256-100G BLDPBD161256-0.5G BLDPBD161256-10G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256,0200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039242
Núm. CAS: 886762-08-9