2-Bromo-3,4-difluoroaniline 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD160832-1GEA
9
EUR
BLDPBD160832-1G
BLDPBD160832-250MG
BLDPBD160832-5G
BLDPBD160832-10G
BLDPBD160832-100G
BLDPBD160832-25G
2-Bromo-3,4-difluoroaniline 97%
2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₆H₄BrF₂N MW: 208,00 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11035924 Núm. CAS: 1092349-87-5 |