Methyl-2,3-dihydroxybenzoate 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD160143-100GEA 397 EUR
BLDPBD160143-100G BLDPBD160143-10G BLDPBD160143-5G BLDPBD160143-25G BLDPBD160143-1G
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate 98%
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168,1467 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039520
Núm. CAS: 2411-83-8