3-Bromo-2-methylanisole 97%
BLDPBD160072-1GEA 16 EUR
BLDPBD160072-1G BLDPBD160072-25G BLDPBD160072-100G BLDPBD160072-0.025 BLDPBD160072-5G BLDPBD160072-10G
3-Bromo-2-methylanisole 97%
3-Bromo-2-methylanisole
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201,0605 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100991
Núm. CAS: 31804-36-1