Methyl-3,3-dimethoxypropionate 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD159839-10GEA 13 EUR
BLDPBD159839-10G BLDPBD159839-100G BLDPBD159839-25G BLDPBD159839-500G BLDPBD159839-5G
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 97%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula: C₆H₁₂O₄
MW: 148,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010650
Núm. CAS: 7424-91-1