2-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine 97%
BLDPBD159795-25GEA 716 EUR
BLDPBD159795-25G BLDPBD159795-1G BLDPBD159795-100MG BLDPBD159795-5G BLDPBD159795-250MG
2-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine 97%
2-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09834778
Núm. CAS: 112581-95-0