2,4-Dimethoxy-4'-hydroxybenzophenone 97%
BLDPBD15943-1GEA 7 EUR
BLDPBD15943-1G BLDPBD15943-5G BLDPBD15943-100G BLDPBD15943-10G BLDPBD15943-25G
2,4-Dimethoxy-4'-hydroxybenzophenone 97%
2,4-Dimethoxy-4'-hydroxybenzophenone
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula: C₁₅H₁₄O₄
MW: 258,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00137850
Núm. CAS: 41351-30-8