6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline 98%
BLDPBD159185-5GEA 55 EUR
BLDPBD159185-5G BLDPBD159185-1G
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline 98%
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00266748
Núm. CAS: 3382-18-1