4-Chloroisoquinoline 95%
|
|
BLDPBD159072-1GEA
49
EUR
BLDPBD159072-1G
BLDPBD159072-250MG
BLDPBD159072-5G
BLDPBD159072-25G
4-Chloroisoquinoline 95%
4-Chloroisoquinoline
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₉H₆ClN MW: 163,6036 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00234490 Núm. CAS: 1532-91-8 |