Ethyl-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD158985-1GEA
42
EUR
BLDPBD158985-1G
BLDPBD158985-250MG
BLDPBD158985-5G
Ethyl-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate 95%
Ethyl-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₂H₁₁NO₃ MW: 217,2200 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863732 Núm. CAS: 24782-43-2 |