4-Cyano-4'-ethoxybiphenyl 97%
BLDPBD15894-250MGEA 7 EUR
BLDPBD15894-250MG BLDPBD15894-1G BLDPBD15894-5G
4-Cyano-4'-ethoxybiphenyl 97%
4-Cyano-4'-ethoxybiphenyl
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,2700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01218033
Núm. CAS: 58743-78-5