tert-Butyl [2-(4-aminophenoxy)ethyl]carbamate 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD158704-1GEA
130
EUR
BLDPBD158704-1G
BLDPBD158704-250MG
BLDPBD158704-5G
tert-Butyl [2-(4-aminophenoxy)ethyl]carbamate 97%
tert-Butyl [2-(4-aminophenoxy)ethyl]carbamate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₃H₂₀N₂O₃ MW: 252,309 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11922406 Núm. CAS: 159184-15-3 |