2-Methyl-1,3,7-triazaspiro[4.5]dec-1-en-4-one hydrochloride 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD158557-250MGEA
62
EUR
BLDPBD158557-250MG
BLDPBD158557-100MG
2-Methyl-1,3,7-triazaspiro[4.5]dec-1-en-4-one hydrochloride 97%
2-Methyl-1,3,7-triazaspiro[4.5]dec-1-en-4-one hydrochloride
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₁₃N₃O·ClH MW: 203,669 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11869758 Núm. CAS: 1214028-87-1 |