3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 98%
BLDPBD158457-25GEA 666 EUR
BLDPBD158457-25G BLDPBD158457-5G BLDPBD158457-10G BLDPBD158457-250MG BLDPBD158457-1G
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 98%
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0201 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11518974
Núm. CAS: 633328-33-3