1-(2,3-Dihydro-7-benzofuranyl)ethanone 95%
|
|
BLDPBD158218-1GEA
120
EUR
BLDPBD158218-1G
BLDPBD158218-5G
BLDPBD158218-100MG
BLDPBD158218-250MG
1-(2,3-Dihydro-7-benzofuranyl)ethanone 95%
1-(2,3-Dihydro-7-benzofuranyl)ethanone
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162,1852 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11656624 Núm. CAS: 170730-06-0 |