1,7-Naphthyridin-2(1H)-one 95%
|
|
BLDPBD157839-100MGEA
129
EUR
BLDPBD157839-100MG
BLDPBD157839-1G
BLDPBD157839-250MG
1,7-Naphthyridin-2(1H)-one 95%
1,7-Naphthyridin-2(1H)-one
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₆N₂O MW: 146,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08236271 Núm. CAS: 54920-82-0 |