2,4'-Dichloro-2'-o-chlorobenzoylacetanilide 95+%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD15756-5GEA
128
EUR
BLDPBD15756-5G
BLDPBD15756-1G
BLDPBD15756-250MG
2,4'-Dichloro-2'-o-chlorobenzoylacetanilide 95+%
2,4'-Dichloro-2'-o-chlorobenzoylacetanilide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₅H₁₀Cl₃NO₂ MW: 342,6044 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000927 Núm. CAS: 14405-03-9 |