Z-8-dodecen-1-ol 90%
|
|
BLDPBD156781-100MGEA
79
EUR
BLDPBD156781-100MG
BLDPBD156781-250MG
BLDPBD156781-1G
Z-8-dodecen-1-ol 90%
Z-8-dodecen-1-ol
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₂H₂₄O MW: 184,31 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065431 Núm. CAS: 40642-40-8 |