(Z)-Octadec-13-en-1-yl acetate 90%
|
|
BLDPBD156760-1GEA
170
EUR
BLDPBD156760-1G
BLDPBD156760-100MG
BLDPBD156760-250MG
(Z)-Octadec-13-en-1-yl acetate 90%
(Z)-Octadec-13-en-1-yl acetate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₂₀H₃₈O₂ MW: 310,5145 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
60037-58-3 |