4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane 97%
|
|
BLDPBD15641-25GEA
235
EUR
BLDPBD15641-25G
BLDPBD15641-250MG
BLDPBD15641-100MG
BLDPBD15641-1G
BLDPBD15641-10G
BLDPBD15641-5G
BLDPBD15641-100G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane 97%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formula:
C₁₄H₂₃BO₄ MW: 266,1410 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD04115656 Núm. CAS: 680596-79-6 |